Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-carbobenzyloxy-L-valine, 99+ %
Code produit. p-82988 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1149-26-4 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1149-26-4
Formule moléculaire C13H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 251.28
Numéro MDL MFCD00008922
Clé InChI CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Synonyme n-carbobenzyloxy-l-valine, n-cbz-l-valine, z-val-oh, cbz-l-valine, n-benzyloxycarbonyl-l-valine, n-carbobenzoxy-l-valine, z-l-val-oh, carbobenzoxy-l-valine, z-valine, carbobenzyloxy-l-valine
CID PubChem 726987
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbobenzyloxy-L-valine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58°C to 60°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 06, 1502
Rotation spécifique -4
Nom IUPAC acide (2S)-3-méthyle-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
Poids de la formule 251.28
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-Carbobenzyloxy-L-valine