Learn More
Ester éthylique de la N-Boc-D-bêta-proline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15463868
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314419-65-2
Formule moléculaire C12H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 243.303
Numéro MDL MFCD19442798
Clé InChI PKDQVUYUWUHNMG-SECBINFHSA-N
Synonyme ethyl r-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, r-1-tert-butyl 3-ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, n-boc-d-beta-proline ethyl ester, ethyl r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylate, r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, r-1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 1-o-tert-butyl 3-o-ethyl 3r-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl 3r-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
CID PubChem 1515160
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl 3-O-ethyl (3R)-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-beta-proline ethyl ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 243.3
Pourcentage de pureté 97%