Learn More
Ester N-succinimidylique de N-benzyloxycarbonyl-L-valine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3496-11-5 | C17H27ClN8O5 | 458.90 g/mol
47.15€ - 191.00€
Identifiants chimiques
CAS 3496-11-5
Numéro MDL MFCD00053547
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15448196
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63253.06
5 g
47.15€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15458196
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63253.14
25 g
191.00€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester, is an amino acid which is widely used in pharmaceutical and food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester N-benzyloxycarbonyle-L-valine N-succinimidyle est un acide aminé largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique et agro-alimentaire.
Solubilité
Soluble en 1 mmol dans 2 ml de DCM.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
3496-11-5
MFCD00053547
Spécification
N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester
3496-11-5
C17H27ClN8O5
1555287
Soluble in 1mmol in 2mL DCM.
CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
458.90
348.35
Poudre
114°C to 118°C
Blanc
MFCD00053547
blasticidin s hcl
YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
(2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(méthyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-acide carboxylique ; chlorhydrate
124080960
98%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 222-493-3
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : Keep cold