Learn More
N-alpha-benzoyl-L-arginine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409752
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154-92-7
Formule moléculaire C13H18N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 278.31
Numéro MDL MFCD00001763
Clé InChI RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bz-arg-oh, n-alpha-benzoyl-l-arginine, n-benzoyl-l-arginine, n2-benzoyl-l-arginine, benzoyl-l-arginine, arginine, n2-benzoyl, nalpha-benzoyl-l-arginine, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, l-arginine, n2-benzoyl, n∼2∼-phenylcarbonyl-l-arginine
CID PubChem 97369
Nom IUPAC 5-[(diaminomethylidene)amino]-2-(phenylformamido)pentanoic acid
SMILES NC(N)=NCCCC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-alpha-Benzoyl-L-arginine
Point de fusion 285°C (decomposition)
Quantité 50 g
Poids de la formule 278.31
Pourcentage de pureté 99%