Learn More
N-[alpha-(4-chlorophényl)benzyl]formamide, 98 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 15407898
N-[alpha-(4-chlorophényl)benzyl]formamide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15407898
1 g, 1g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15407898
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61366.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202414-68-4
Formule moléculaire C14H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 245.706
Clé InChI HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl, n-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-4-chlorobenzhydryl formamide, n-4-chlorophenyl-phenylmethyl formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10377235
Nom IUPAC N-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]formamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]formamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 245.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
N-[alpha-(4-chlorophényl)benzyl]formamide, 98 %, Thermo Scientific™ >