Learn More
N-acétyl-trans-4-hydroxy-L-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430218
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33996-33-7
Formule moléculaire C7H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 173.168
Numéro MDL MFCD00037339
Clé InChI BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Synonyme oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum
CID PubChem 65784
Nom IUPAC Acide (2S,4R)-1-acétyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline
Point de fusion 131°C to 133°C
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 84043
Quantité 50 g
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline