Learn More
N-acétyl-D-galactosamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11955481
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1811-31-0
Formule moléculaire C8H15NO6
Poids moléculaire (g/mol) 221.21
Numéro MDL MFCD00136044
Clé InChI OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Synonyme dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
CID PubChem 60196345
Nom IUPAC N-[(3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-D-galactosamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 158.0°C to 166.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique 85.3
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 221.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline