Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J65204.M
Quantité 1 mg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15416789
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Reversible inhibitor of interleukin-1beta converting enzyme (ICE); also inhibits caspase-3 cleavage of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
169332-60-9
C20H30N4O11
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
Spécification
1 mg
-30°C à -10°C
169332-60-9
502.47
Sensible à l’humidité
Poudre
Blanc
Inhibiteur réversible de l’enzyme de conversion interleukine1-bêta (ICE) ; inhibe également le clivage de la caspase-3 de la polymérase poly(ADP-ribose)
C20H30N4O11
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al > Quantité : 1 mg