Learn More
N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2 -éthanediamine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7030417
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29602-39-9
Formule moléculaire C7H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.183
Numéro MDL MFCD00006254
Clé InChI ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethylamino-5-nitropyridine, 5-nitro-2-pyridylaminoethyl-2-amine, n1-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, n-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-5-nitro-2-pyridinyl, acmc-20aor8, 1,2-ethanediamine, n-5-nitro-2-pyridinyl, n-5-nitro-2-pyridyl ethylenediamine, 2aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine
CID PubChem 122425
Nom IUPAC N’-(5-nitropyridine-2-yl) éthane-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine
Point de fusion 126°C to 128°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 99%