Learn More
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific™
44.60€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS 150812-21-8
Formule moléculaire C13H12FN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 261.256
Numéro MDL MFCD12828054
Clé InChI XTDZJOIEYRRRGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n1-4-fluorobenzyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 1-n-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 2-amino-5-4-fluorobenzyl amino-1-nitrobenzene, fluorophenylmethylnitrobenzenediamine, n1-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 4-4-fluorobenzylamino-2-nitroaniline, n-4-fluorobenzyl-3-nitro-p-phenylenediamine, n1-4-fluorobenzyl-3-nitro-1,4-phenylenediamine, n∼4∼-4-fluorophenyl methyl-2-nitrobenzene-1,4-diamine, n4-4-fluorophenyl methyl-2-nitro-benzene-1,4-diamine
CID PubChem 20096587
Nom IUPAC 4-N-[(4-fluorophényl) méthyl]-2-nitrobenzène-1,4-diamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CNC2=CC(=C(C=C2)N)[N+](=O)[O-])F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15412109
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64766.03
1 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15422109
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64766.06
5 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
150812-21-8
261.256
XTDZJOIEYRRRGJ-UHFFFAOYSA-N
20096587
C1=CC(=CC=C1CNC2=CC(=C(C=C2)N)[N+](=O)[O-])F
C13H12FN3O2
MFCD12828054
n1-4-fluorobenzyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 1-n-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 2-amino-5-4-fluorobenzyl amino-1-nitrobenzene, fluorophenylmethylnitrobenzenediamine, n1-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 4-4-fluorobenzylamino-2-nitroaniline, n-4-fluorobenzyl-3-nitro-p-phenylenediamine, n1-4-fluorobenzyl-3-nitro-1,4-phenylenediamine, n∼4∼-4-fluorophenyl methyl-2-nitrobenzene-1,4-diamine, n4-4-fluorophenyl methyl-2-nitro-benzene-1,4-diamine
4-N-[(4-fluorophényl) méthyl]-2-nitrobenzène-1,4-diamine
Spécification
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine
Marron à rouge
MFCD12828054
n1-4-fluorobenzyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 1-n-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 2-amino-5-4-fluorobenzyl amino-1-nitrobenzene, fluorophenylmethylnitrobenzenediamine, n1-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 4-4-fluorobenzylamino-2-nitroaniline, n-4-fluorobenzyl-3-nitro-p-phenylenediamine, n1-4-fluorobenzyl-3-nitro-1,4-phenylenediamine, n∼4∼-4-fluorophenyl methyl-2-nitrobenzene-1,4-diamine, n4-4-fluorophenyl methyl-2-nitro-benzene-1,4-diamine
C1=CC(=CC=C1CNC2=CC(=C(C=C2)N)[N+](=O)[O-])F
261.256
261.26
Poudre
150812-21-8
C13H12FN3O2
22723917
XTDZJOIEYRRRGJ-UHFFFAOYSA-N
4-N-[(4-fluorophényl) méthyl]-2-nitrobenzène-1,4-diamine
20096587
98%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante