Learn More
N-(4-chloro-2-pyridyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15416107
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1824186-34-6
Formule moléculaire C6H6ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 187.65
Numéro MDL MFCD22380707
Clé InChI MWEAHCQSCSTMKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-chloro-2-pyridyl thiourea
CID PubChem 98001125
Nom IUPAC (4-chloropyridin-2-yl)thiourée
SMILES NC(=S)NC1=NC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Chloro-2-pyridyl)thiourea
Point de fusion 182°C to 187°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 187.65
Pourcentage de pureté 97%