Learn More
N-(3-chlorophénylsulfonyl)-DL-phénylalanine, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-DL-phenylalanine |
Point de fusion | 121°C to 123°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 339.8 |
Pourcentage de pureté | 96% |