Learn More
N-(3-chlorophénylsulfonyl)-DL-phénylalanine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15448735
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1449132-27-7
Formule moléculaire C15H14ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 339.79
Numéro MDL MFCD07433680
Clé InChI XZBAIPMBXLSRKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophenyl sulfonyl phenylalanine, n-3-chlorophenylsulfonyl-dl-phenylalanine, 2-3-chlorophenylsulfonamido-3-phenylpropanoic acid, 2-3-chlorobenzenesulfonamido-3-phenylpropanoic acid
CID PubChem 43841987
Nom IUPAC 2-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]-3-acide phénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-DL-phenylalanine
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 339.8
Pourcentage de pureté 96%