Learn More
N-(2-Fluorobenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15413258
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 940362-32-3
Formule moléculaire C13H12FN
Poids moléculaire (g/mol) 201.24
Numéro MDL MFCD06408526
Clé InChI HPLOQKBWLYWYHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-2-fluorobenzyl aniline, n-phenyl-2-fluorobenzylamine
CID PubChem 4711891
Nom IUPAC N-[(2-fluorophényl)méthyl]aniline
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Fluorobenzyl)aniline
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.24
Pourcentage de pureté 97%