Learn More
MYD88 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 29946-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30235098
  • 129.84€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The MYD88 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse MYD88. This antibody recognizes mouse, rat antigen. The MYD88 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
MYD88
Polyclonal
Unconjugated
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Mouse, Rat
29-34 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
1000 μg/mL
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
17874
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales