Learn More
Grant Instruments™ Vortex numérique pour plusieurs tubes
Le MSV-3500 de Grant Instruments est un mélangeur vortex polyvalent à plusieurs vitesses conçu pour le mélange doux ou intense de réactifs dans des tubes en plastique de différentes tailles et de différents types (0,2 à 50 ml).
Marque:  Grant Instruments™ MSV-3500
358.50 EUR valable jusqu'au 2025-07-31
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17785019
  • 554.00€ / 1 pièce
La promotion ultime sur les appareils de laboratoire
Utilisez le code promo 24075 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 04-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Contrôle réglable de la vitesse : 300 à 3500 tr/min
  • Orbite de 4 mm
  • Affichage des valeurs de temps et de vitesse de consigne et réelles
  • Temps d’accélération pour atteindre la vitesse maximale : 15 secondes
  • Vitesse et temps sous contrôle du microprocesseur
  • L’écran LCD indique deux lignes de valeurs : les valeurs de consigne et les valeurs réelles de vitesse et de temps
Le MSV-3500 dispose de quatre plateformes interchangeables disponibles (les plateformes sont vendues séparément ou disponibles dans un kit (MSV-3500 4P) :
  • SV-4/30 pour 4 tubes de 50 ml (30 mm)
  • SV-10/10 pour 10 tubes de 10 ml (12 mm)
  • SV-16/8 avec 16/8/8 réceptacles pour microtubes de 1,5/0,5/0,2 ml
  • SV-8/15 pour 8 tubes de 15 ml (16 mm)
Applications :
  • Conçu pour fonctionner dans les laboratoires de sciences de la vie travaillant dans les domaines de la biochimie, de la biologie cellulaire et de la biologie moléculaire.
  • Agitation intense de cellules bactériennes et de levures, extraction de métabolites et d’enzymes à partir de cellules et de cultures cellulaires, et diverses opérations impliquant l’ADN telles que la déprotéinisation de complexes ADN/protéines et la purification de fragments d’ADN/ARN de faible poids moléculaire dans les diagnostics par PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 mm
300 à 3500 tr/min
12 W
1,5, 0,5, 0,2, 10, 15, 50 ml
Vortex numérique pour plusieurs tubes
32 x 23 x 24 cm
2,6 Kg
MSV-3500
Plateformes non incluses
2 ans
0,2 kg
12 V
1 A
Jusqu’à 50 ml
Prise US, UE, UK, AUS
3 kg
Blanc
Écran LCD, 2 x 16 signes
0 à 60 min, sans arrêt