Learn More
Heidolph™ Multi Reax
Multi Reax is a versatile model with a 3 mm shaking orbit.
Marca:  Heidolph™ 545-10000-03
1980.75 CHF valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
1306.15 CHF valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17323480
  • 2085.00CHF / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • It can accommodate between 12 (16 to 32 mm diameter) and 26 (10 to 16 mm diameter) tubes
  • Reaction vessels with snap-on lids are also safely fixed
  • The 3 mm shaking orbit and a speed control between 150 and 2000 rpm guarantee excellent mixing results
  • The integrated timer (up to 999 minutes) enables the automatic termination of the shaking function
  • After the time has expired, a signal tone is emitted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
230 V
CH Plug
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato