Learn More
Mullite, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378107
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1302-93-8 | Al6O13Si2 | 426.05 g/mol
Mullite is present in the form of needles in porcelain, it is used in high-mullite based products is in hot blast stove checker bricks, melting and firing processes, and is used as a refractory material, manufacture of a type of crucible, steel industry, electronic substrates and protective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1302-93-8
Formule moléculaire Al6O13Si2
Poids moléculaire (g/mol) 426.05
Numéro MDL MFCD00058866
Clé InChI KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Aluminum oxide/silicon oxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Mullite
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Odeur Odorless