Learn More
Nabertherm Four à moufle, L 9/11/SKM
Pour les applications impliquant des substances agressives.Comporte un moufle en céramique avec chauffage intégré sur quatre côtés.Combine uniformité de la température et excellente protection des éléments chauffants contre les atmosphères agressives.
Marque: Nabertherm LM092K1TN1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température maximale : 1100°C
- Moufle chauffé des quatre côtés
- Chambre de four avec moufle en céramique intégré, haute résistance aux gaz et vapeurs agressifs
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Porte relevable optionnelle utilisable comme support de travail
- Entrée d’air de travail réglable au niveau de la porte
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
9 L | |
Flap door | |
240 x 230 x 170 mm | |
50 kg |
1100°C | |
C450 | |
505 x 490 x 580 mm |