Learn More
MTMR15 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17600-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867534
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
MTMRF encodes a member of the myotubularin-related class 1 cysteine-based protein tyrosine phosphatases. The encoded protein may be catalytically inactive.
Spécification
Spécification
MTMR15
Polyclonal
Unconjugated
FAN1
FAN1, Fanconi associated nuclease 1, KIAA1018, MTMR15
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
22909
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9Y2M0
FAN1
MTMR15 Fusion Protein Ag11651
150 μL