Learn More
Ismatec™ Pompe Reglo Digital MS-4/8
Augmentez vos capacités de pompage avec une seule unité compacte. Les pompes Reglo Digital Ismatec™ sont idéales pour les applications de pompage et de distribution dans les laboratoires et l’industrie.
Marque:  Ismatec™ ISM834C
Code produit. 11943814
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pompe de tubulure multicanaux compacte
  • Pour les applications de transfert, de dosage et de remplissage de liquides multi-canaux à faible débit
  • 6Rotors à 8 et 12 rouleaux pour une pulsation extrêmement faible
  • 6 modes de fonctionnement et fonctions d’étalonnage
  • Cassettes MS/CA Click'n'go offrant des conditions d’occlusion définies et reproductibles
  • Télécommande contrôlable depuis le PC (RS232)
  • Pompes de distribution numériques avec affichage LED
  • La plus petite pompe de distribution avec fonction d’étalonnage pour le débit et le volume de distribution
  • Distribution par temps : de 0,1 seconde à 999,9 heures
  • Lots : définissez le délai entre les volumes distribués
  • Rouleaux à rebours pour éviter les gouttes
Spécification
Spécification
Compatibilité CE (EN 61326-1/EN 61010-1)
3 arrêts à code couleur
LED
0.002 to 35 mL/min.
100 rpm
2 or 4 Cassettes, Operating Manual, Power Cord with Country Specific Mains Plug x 1
DC
104°F
104°F
190 x 100 x 135 mm
190.5 mm
100/240 VAC
8
Variable Speed
IP 30
14,5 psi (différentiel)
Oui
MS-4/8 Reglo Digital Pump
8
41°F
+41°F
99.06 mm
134.62 mm
50 Hz
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires