Learn More
MPPE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | MPPE1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16834444
|
Proteintech
15313-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16824444
|
Proteintech
15313-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Metallophosphoesterase required for transport of GPI- anchor proteins from the endoplasmic reticulum to the Golgi. Acts in lipid remodeling steps of GPI-anchor maturation by mediating the removal of a side-chain ethanolamine-phosphate (EtNP) from the second Man (Man2) of the GPI intermediate, an essential step for efficient transport of GPI-anchor proteins.Spécification
MPPE1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
B1WC86, Q53F39, Q80XL7 | |
225651, 361344, 65258 | |
MPPE1 Fusion Protein Ag7547 | |
Primary | |
-20°C | |
MPPE1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
metallophosphoesterase 1, MPPE1, PGAP5 | |
Mppe1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |