Learn More
MP Biomedicals™ Hydrolysat acide de caséine
Digestion acide sulfurique de caséine
Marque: MP Biomedicals™ 0210129105
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Teneur en sel inférieure à celle de l’acide chlorhydrique. Essentiellement sans tryptophane ; pH 5,0 (2 % de sol.). Azote env. 13,0 % ; azote aminé env. 9,2 %.
Spécification
15° à 30°C | |
Amicase | |
5 à 7 | |
5 lb. |