Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour IL-4 de souris
KE10010 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour IL4 de souris doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines d’IL4 de souris endogène.
Marque: Proteintech™ KE10010-96T
Description
- Le dosage reconnaît l’IL4 de souris. Un anticorps spécifique à IL4 de souris a été pré-enduit sur les micropuits.
- La protéine IL4 de souris dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation. Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à IL4 de souris est ajouté pour détecter la protéine IL4 de souris capturée
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB).
- La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
- L’interleukine-4 (IL-4), un membre de la famille des cytokines α-hélicoïdales, est produite par des cellules CD4+T activées, des basophiles et des mastocytes
- Elle favorise la prolifération et la différenciation des cellules présentant des antigènes. L’Il4 joue également un rôle pivot dans la commutation d’isotypes d’anticorps et stimule la production d’IgE.
- Cette cytokine a été appliquée dans le traitement des maladies auto-immunes comme le myélome multiple, le cancer, le psoriasis et l’arthrite.
- IL4 a également été largement appliquée pour inhiber l’effet néfaste de Th1. Elle peut favoriser la croissance des tumeurs épithéliales en favorisant une prolifération et une survie accrues.
Spécification
NP_067258 | |
1 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Souris | |
Souris | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
7,8 à 500 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
16189 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P07750 |
Safety and Handling
- 96TEST Human Galectin-3 ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.