Learn More
MOPSO, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329628
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
10g
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tampons biologiques, plage de pH de 6,2 à 7,6
It is an important raw material used intermediate used in pharmaceuticals, organic synthesis, dye stuffs and agrochemicals. Also used as biological buffers, pH range 6.2-7.6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68399-77-9
Formule moléculaire C7H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 225.259
Numéro MDL MFCD00009629
Clé InChI NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
CID PubChem 109333
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonique
SMILES C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPSO
Point de fusion 276°C to 279°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Water solubility under desired conditions ca.112,6g/L at 20°C.
Poids de la formule 225.27
Pourcentage de pureté 98%