Learn More
Solution saline tamponnée MOPS (5 X), pH 7,0, Thermo Scientific™
48.10€ - 69.12€
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nom IUPAC 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15446129
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63986.AK
250 mL Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15456129
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63986.AP
500 mL Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1132-61-2
209.26
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:44115
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
C7H15NO4S
MFCD00006183
70807
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
Spécification
MOPS-buffered saline
5X
Liquide
MFCD00006183
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
209.26
CHEBI:44115
1132-61-2
7.0
C7H15NO4S
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
70807
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante