Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, solution tampon de 1,0M, pH 7,5
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
129.00€ - 196.00€
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nom IUPAC 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15484339
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61843.AK
250 mL
129.00€
250mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15494339
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61843.AP
500 mL
196.00€
500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1132-61-2
209.26
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:44115
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
C7H15NO4S
MFCD00006183
70807
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
Spécification
MOPS buffer soln.
Incolore
7.5
C7H15NO4S
MFCD00006183
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
209.26
CHEBI:44115
1132-61-2
Solution de tampon 1.0M
Liquide
Odorless
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
70807
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante