Learn More
MOPS, solution tampon de 0,5M, pH 6,0, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62476.AK
Quantité | 250 mL |
---|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1132-61-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:44115 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
70807 | |
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium |
Spécification
MOPS buffer soln. | |
0.5 M | |
Liquide | |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 |
1132-61-2 | |
6.0 | |
250 mL | |
Odorless | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium | |
70807 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.