Learn More
Liebisch™ Grand support de blocs monobloc
1745.00€
Spécification
Type Accessoire ; Support de blocs
Dimensions (L x l x H) 239 x 139 x 75 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
11980108
Afficher les documents
Liebisch™
15370000
56 tubes de 13,2mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
10638012
Afficher les documents
Liebisch™
15380000
S’utilise avec : 56 tubes de 16,2 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Spécification
Spécification
Accessoire ; Support de blocs
239 x 139 x 75 mm