Learn More
Poudre de molybdène, APS généralement de 2-4 microns, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
De l’oxyde réduit à l’hydrogène
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdène
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Spécification
Molybdenum
7439-98-7
99.9% (Metals basis)
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdène
23932
Odorless
Gray
gray powder
Mo
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
95.95
CHEBI:28685
Powder
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P281-P308+P313-P370+P378q-P501c
H228-H360-H371
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4680000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante