Learn More
Oxyde de molybdène(IV), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498630
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18868-43-4 | MoO2 | 127.948 g/mol
Molybdenum(IV) oxide is used to catalyze the dehydrogenation of alcohols. It is also used as an intermediates and processing aids. It finds application in the manufacture of molybdenum nano-wires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18868-43-4
Formule moléculaire MoO2
Poids moléculaire (g/mol) 127.948
Numéro MDL MFCD00014223
Clé InChI QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4
CID PubChem 29320
Nom IUPAC dioxomolybdène
SMILES O=[Mo]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum(IV) oxide
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 127.94
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 6.47 g/cm3 at 20°C