Learn More
Toile en molybdène, maille 100 tissée à partir d’un fil de 0,0636 mm (0,0025 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molybdenum gauze |
Note relative au nom | Woven from 0.0636mm (0.0025 in.) dia. wire |
Quantité | 300 x 300 mm |
Dimensions de la maille | 100 Mesh |
Forme | Toile métallique |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Toile en molybdène, maille 100 tissée à partir d’un fil de 0,0636 mm (0,0025 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu