Learn More
Feuille de molybdène, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 x 150 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molybdenum |
Couleur | Gris |
Aspect | Dark gray foil |
Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
Quantité | 150 x 300 mm |
Poids de la formule | 95394 |
Odeur | Odorless |
Forme | Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur |