Learn More
Feuille de métal en molybdène, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molybdenum foil |
Note relative au nom | 0.05mm (0.002 in.) thick |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 150 x 300 mm |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Poids | ≈5.1g/100x100mm |
Forme | Feuille |