Learn More
Agencinox™ Béchers en acier inoxydable au molybdène sans bec verseur
Utilisez ces béchers pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers en acier inox au molybdène Agencinox™ assurent la sécurité des transferts de liquides.
Marque:  Agencinox™ 2100
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11761893
  • 153.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 14-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Structure en acier inox au molybdène
  • Grande résistance chimique
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
100 mm
En acier inox (molybdène)
Bécher
1000 ml
130 mm