Learn More
Agencinox™ Béchers en acier inoxydable au molybdène avec bec verseur
Utilisez ces béchers pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers en acier inox au molybdène Agencinox™ assurent la sécurité des transferts de liquides.
Marque: Agencinox™ 2010B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en acier inox au molybdène
- Grande résistance chimique
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
50 mm | |
En acier inox (molybdène) | |
Bécher |
100 ml | |
60 mm |