Learn More
Tamis moléculaires, 13X, granulés, Dia : 1,6mm, Honeywell Fluka™
Granulés, diamètre 1,6 mm
247.76€ - 856.61€
Identifiants chimiques
CAS 63231-69-6
Numéro MDL MFCD00131613
Nom IUPAC Molecular sieves 13X
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15623970
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
334340-1KG
1 kg Flacon poly Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15633970
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
334340-5KG
5 kg Tambour avec revêtement intérieur Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Spécification
Molecular sieves, 13X
63231-69-6
Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
NONH for all modes of transport
Dia.: 1.6mm
Granulés
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
P261-P305 + P351 + P338