Learn More
Invitrogen™ Rhod-2, AM, perméant aux cellules
Les cellules peuvent être chargées d’esters AM de ces indicateurs de calcium en ajoutant l’indicateur dissous directement aux boîtes de culture contenant les cellules cultivées.
Marque:  Invitrogen™ R1245MP
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11533677
  • 954.00€ / 1000µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+. Ils sont utilisés dans de nombreuses études de signalisation du calcium, notamment les mesures du Ca2+ dans des cellules et des tissus qui ont des niveaux élevés d’autofluorescence, mais aussi pour détecter la libération de Ca2+ générée par des photorécepteurs et des chélateurs photoactivables.
  • Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est généralement mesuré par microscopie à fluorescence
  • Marquage (Ex/Em de Ca2+-forme liée) : Rhod-2 (552/581 nm)
  • L’intensité de la fluorescence augmente lors de la liaison du Ca2+ : >100 fois
  • Kd pour Ca2+ en l’absence de Mg2+, dans le tampon : environ 570 nM
  • Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
  • Qui plus est, ces indicateurs BAPTA lient plusieurs cations de métaux lourds (par ex., Mn2+, Zn2+, Pb2+) avec une affinité nettement supérieure à Ca2+
  • Les perturbations des mesures du calcium, causées par la présence de ces ions, peuvent être contrôlées à l’aide du chélateur sélectif de métaux lourds TPEN.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Viabilité et prolifération des cellules
Coloration
20 x 50 μg
Fluorescence
Microscope à fluorescence
Fluorescent à base de colorants
Température ambiante
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.