Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ DiI Tissue-Labeling Paste
Besteht aus Dil, das in ein inertes, wasserfestes Gel gemischt wird
Marke: Invitrogen™ N22880
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebrauchsfertig geliefert; kann mit der Nadelspitze direkt auf lebende oder fixierte Gewebeproben aufgetragen werden
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gelb | |
Paste für die Gewebemarkierung | |
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
Fluoreszenzmikroskop | |
NEUROTRACE™ |
Fluoreszenz | |
500 mg | |
Raumtemperatur | |
Zellmembranen & Lipide |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur