Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguilles fixes Thermo Finnagantrade;
Permet l’introduction automatique d’échantillons dans l’injecteur du chromatographe en phase gazeuse.
Marque: Hamilton™ 204000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulli Améliore la reproductibilité et la vitesse /lili Type de pointe spécifiquement conçu pour résister à une pénétration répétée dans les septa GC /lili À utiliser avec les échantillonneurs automatiques Thermo Finnigantrade; AI/AS 3000 TriPlustrade; /li/ul