Learn More
Memmert™ MobileALERT pour UN30
Fisher Scientific - MobileALERT fournit une notification par SMS avec l’option d’erreur de contact sans potentiel.
Marque:  Memmert™ UN30C3
Code produit. 17510076
  • 1230.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • MobileALERT
  • Notification par SMS en cas d’erreur ou d’alarme de l’appareil
  • Nécessite l’option H6
Spécification
Spécification
Étuve UN30
Dispositif d’avertissement
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales