Learn More
Miele Professional™ Unité mobile
Unité mobile E 741/1 pour un chargement optimal des modules sur 1 à 4 niveaux
Marque:  Miele Professional™ 6070360
2174.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15490535
  • 2665.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 12-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • En fonction de la taille des articles de lavage, vous pouvez utiliser jusqu’à 3 modules
  • Couplage de l’unité mobile à l’alimentation en eau et en air de séchage
  • Le dégagement vertical pour les différents niveaux est différent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
680 mm
Acier inoxydable
600 mm
530 mm