Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Unité mobile pour un chargement optimal des pipettes
Marque: Miele Professional™ 6727920
2630.58 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équipée de 38 pipettes sur 3 rangées
- 1re rangée : 10 pipettes x 100 ml (jusqu’à 550 mm), distance de la barre 20 mm
- 2e rangée : 14 pipettes x 25 ml, distance de la barre 26 mm
- 3e rangée : 14 pipettes x 10 ml, distance de la barre 26 mm
- Support pour ML/2 pour la reconnaissance automatique des unités mobiles
Spécification
Unité d’injecteur mobile avec raccord de séchage | |
E 405/1 | |
Pipettes | |
1 de chaque |