Learn More
Labconco™ Socle mobile pour boîte de gants double Protector
Les socles en acier soudé revêtus d’époxy ont une surface de travail laminée phénolique noir fixée en permanence
Marque: Labconco™ 5062020
6384.12 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Support pour boîte de gants double
- L’étagère inférieure offre un espace très partique pour la pompe à vide accessoire ou le système de séchage
Spécifications :
- Hauteur réglable de 83,8 à 101,6 cm (33 à 40 pouces) avec roulettes pivotantes
- Dimensions de la surface de travail (l x P x H) : 264,1 x 78,7 x 2,8 cm (104 x 31 x 1,1 in)
Spécification
Boîte à gants Labconco double largeur | |
400 lb | |
30 po | |
90,4 cm | |
262,1 cm | |
Acier et époxy | |
Boîte à gants Labconco avec support |
35,6 in | |
181 kg | |
103,2 po | |
76,2 cm | |
Support | |
1815 kg | |
Gris |