Learn More
MNS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 12693-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16810554
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
MNS1 may play a role in the control of meiotic division and germ cell differentiation through regulation of pairing and recombination during meiosis.
Spécification
Spécification
MNS1
Polyclonal
Unconjugated
MNS1
meiosis nuclear structural 1, MNS1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17427, 363093, 55329
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q61884, Q6AXQ8, Q8NEH6
Mns1
MNS1 Fusion Protein Ag3423
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat