Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95 %
Code produit. 15488739
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 299953-00-7
Formule moléculaire C10H8N2O2S
Synonyme cis-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-4-thiazolidinone ;
Spécification
Quantité 10 mg
Description Orange
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Doser 95%
Poids de la formule 220,25g/mol
Sensibilité Sensible à l’humidité
Forme Solide
Clé InChI YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(=O)C(S1)=CC1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC 2-amino-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 220.25