Learn More
Brady™ Rubans haute performance MiniMark™
Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes-barres. Ruban en résine haute performance pour les impressions sur vinyle B-595.
Marque:  Brady™ 710346
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11544214
  • 158.00€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Rubans encreurs
  • Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques
  • L'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes-barres
  • Ruban en résine haute performance pour les impressions sur vinyle B-595, offrant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures
Spécification
Spécification
Ruban d’imprimante
MiniMark
4.33 in
110 mm
90 m x 110 mm
Encre du côté extérieur
MNK Green Ribbon
Vert
98.4 yd.
90 m
12,7 mm D.I.
Ruban Vert 110 mm
1 pièce