Learn More
Brady™ Rubans haute performance MiniMark™
Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes-barres. Ruban en résine haute performance pour les impressions sur vinyle B-595.
Marque: Brady™ 710343
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rubans encreurs
- Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques
- L'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes-barres
- Ruban en résine haute performance pour les impressions sur vinyle B-595, offrant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures
Spécification
Ruban d’imprimante | |
MiniMark | |
4.33 in | |
110 mm | |
70 m x 110 mm | |
Encre du côté extérieur | |
MNK White Ribbon |
Blanc | |
76.6 yd. | |
70 m | |
12,7 mm D.I. | |
Ruban blanc 110 mm | |
1 pièce |