Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Midi™
L'incubateur Thermo Scientific Midi 40 est un système complet de 1,4 cu. ft. (40 L) avec un encombrement inférieur à 2 sq. ft. (0,6 m2).
6416.93€
Spécification
Capacité (impériale) | 1.4 pied cube |
---|---|
Certifications/Conformité | CE, UL, cUL |
Description | Incubateur unique de 40 l |
Capacité (métrique) | 40 l |
Matériau de la cuve | En acier inox poli |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11799863
|
Thermo Scientific™
3404 |
230 V |
6416.93€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
L'incubateur Thermo Scientific Midi 40 est un système complet de 1,4 cu. ft. (40 L) avec un encombrement inférieur à 2 sq. ft. (0,6 m2).
Les incubateurs Midi 40 utilisent le système de contrôle à microprocesseur IntrLogic™ II à affichage alphanumérique des points de consigne de température, de CO2 d'alarme, de calibration et de fonctions de diagnostic. Contrôle amélioré par microprocesseur IntrLogic II pour le contrôle, la surveillance et l'affichage de tous les systèmes de l'incubateur pour une utilisation efficace et en toute sécurité.
Caractéristiques Principales :- Offre un espace de culture personnalisé pratique pour des conditions d’incubation stables et pour éviter le risque de contamination
- Idéal pour les exigences de petits volumes d’échantillons
- Avec moins de 61 cm (24 in) de large, le Midi compact offre un affichage numérique de caractères alphanumériques afin de simplifier l’utilisation et la surveillance
Contrôle par microprocesseur IntrLogic II
- L’étalonnage d’usine assure une performance gazière précise
- Contrôle du CO2 par conductivité thermique automatique effectué par un microprocesseur
- Pavé tactile à trois boutons de commande et points de consigne de sécurité
- Système d’alarme complet avec alertes sonores et visuelles pour la surveillance de la température et du CO2. Plage de températures : De 5°C au-dessus de la température ambiante à 60°C
- Contrôle de la température ±0,1°C Affichage fluorescent à vide EasyView™ de très grande lisibilité
Structure :
- Chambre renforcée permettant l’empilement
- Revêtement anti-rayures, peinture résistante aux impacts pour un nettoyage facile
- Porte extérieure solide se fermant délicatement contre la chambre avec un joint magnétique
- Porte intérieure en verre trempé chauffée par la porte extérieure pour éviter toute condensation
- Joint en silicone non poreux assurant l‘intégrité de la chambre
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Chauffage radiant au niveau des parois assurant une température uniforme et une convection naturelle
- Quatre étagères en acier inoxydable
- Bac à eau chauffé et amovible générant des valeurs d’HR jusqu’à 95 % avec taux de récupération rapide pour favoriser des conditions de culture optimale des cellules
Spécification
1.4 pied cube | |
Incubateur unique de 40 l | |
En acier inox poli | |
Capteur CT | |
Acier inoxydable | |
< 90 % à 37°C | |
Incubateur à CO2 | |
35.5 x 30.5 x 35.5 cm (14 x 12 x 14 in) | |
60 lb |
CE, UL, cUL | |
40 l | |
0 à 20% | |
DEL | |
Néant | |
5° à 60°C | |
eau Pan | |
59.7 x 47 x 46.5 cm (23.5 x 18.5 x 18 in) |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.