Learn More
Contec™ Lingettes Microsilk II
BIOPHARMA
Les lingettes Contec MicroSilk sont fabriquées avec un tissu densément tricoté par filament microdenier continu.
Marque:  Contec™ LWMD0201
681.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16625524
  • 908.00€ / 1000 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 08-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Une excellente absorption et une texture douce en font une excellente lingette pour le nettoyage des surfaces délicates. Les lingettes MicroSilk II sont découpées au laser, qui scelle les bords de la lingette pour des niveaux très faibles de particules et de fibres.
Blanchies et conditionnées en double en salle blanche ISO de classe 4. Idéale pour le nettoyage et le polissage des surfaces, la lingette élimine facilement les résidus à base d’huile et d’eau. La structure unique de la microfibre améliore le contact avec la surface, retient plus de saletés que les lingettes moyennes et offre un nettoyage plus efficace.
Caractéristiques et avantages
  • Niveaux extrêmement faibles dans la production de fibres et de particules
  • Retient plus de saletés que les lingettes moyennes et offre un nettoyage plus efficace
  • Idéale pour le nettoyage et le polissage de surfaces
  • Découpe laser qui scelle les fibres aux bords de la lingette
  • Recommandées pour les environnements ISO de classes 5 à 8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cleanroom Wipe
23 cm
23 cm
75% Polyester, 25% Nylon
100/Sachet, 10 Sachets/Carton
9 in
9 in
Polyester, Nylon
230 x 230 mm